Learn More
R&D Systems™ Tomoxetine hydrochloride
Code produit 18045982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18045982 50 mg 50mg
18005522 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18045982 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2011/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.36€
    1034.25€ / 50mg
    Économisez 116.11€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor
Tomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively). Displays minimal affinity for a range of other neurotransmitter receptors and transporters (Ki > 1 μM). Antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82248-59-7
Formule moléculaire C17H22ClNO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tomoxetine hydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 291.82
Pureté >99%
Poids moléculaire 291.819