Learn More
Toosendanin, TRC
Code produit 30449832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30449832 100 mg -
30453176 10 mg 10mg
30449185 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30449832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT540100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58812-37-6
Formule moléculaire C30 H38 O11
Poids moléculaire (g/mol) 574.62
Synonyme [C(R),1α,3α,4β,5α,7α,12α,13α,14β,15β,17α]-3,12-Bis(acetyloxy)-14,15:21,23-diepoxy-1,7,19-trihydroxy-4,8-dimethyl-11-oxo-24-Norchola-20,22-diene-4-carboxaldehyde Cyclic 4,19-Hemiacetal, 14,15-Epoxy-4,10-(methanoxymethano)-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, 24-Norchola-20,22-diene-4-carboxaldehyde Deriv., 28-Deacetylsendanin, Chuanliansu
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](O)[C@@]23CO[C@@H](O)[C@]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@@H]3C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@]5(C)[C@@H](C[C@H]6O[C@@]456)c7cocc7
Spécification
Nom chimique ou matériau Toosendanin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H38O11/c1-13(31)39-20-10-19(34)29-12-38-25(36)26(20,3)17(29)9-18(33)28(5)23(29)22(35)24(40-14(2)32)27(4)16(15-6-7-37-11-15)8-21-30(27,28)41-21/h6-7,11,16-21,23-25,33-34,36H,8-10,12H2,1-5H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Poids de la formule 574.2414