Description
- Type d’adaptateur : Cryogénique
- Débit d’échantillons : Moyenne
- Compatibilité des tubes : 2 ml
- Pour FastPrep-24
Spécification
Spécification
| Volume d’échantillon (métrique) | 2 mL |
| Description | Débit d’échantillons : Moyenne |
| À utiliser avec (application) | Plaque de maintien pour fixer les tubes et l’adaptateur |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-24™ |
| Capacité | 24 tubes de 2 ml |
| Type de produit | Composant supérieur de remplacement |