Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX
Code produit 15889465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
6 L
8 L
14 L
21 L
32 L
53 l
Dimensions (L x l x H):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
15889465 3 L 290 x 195 x 98 mm 1 pièce
15899465 6 L 290 x 195 x 185 mm 1 pièce
15809475 8 L 390 x 290 x 108 mm 1 pièce
15819475 14 L 390 x 290 x 185 mm 5 pièces
15829475 21 L 510 x 390 x 169 mm 5 pièces
15839475 32 L 510 x 390 x 258 mm 1 pièce
15849475 53 l 510 x 390 x 435 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15889465 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 18701
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Légères, transparentes et ergonomiques.Les boîtes de stockage en plastique Multiroir Controlec™ TOPBOX sont fabriquées en plastique transparent et hautement résistant aux chocs avec des couvercles fermés par clip et des poignées ergonomiques pour le stockage et le transport pratiques de tous les types de produits.
La série de boîtes de stockage en plastique TOPBOX offre de nombreux avantages :
  • Légères et résistantes aux chocs pour un stockage et un transport pratiques
  • Le plastique transparent facilite l‘identification des éléments
  • Deux poignées ergonomiques pour faciliter la manipulation
  • Les couvercles (inclus) se ferment grâce à un dispositif de fermeture attaché
  • Plusieurs tailles disponibles
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Couleur de bouchon Noir
Type de bouchon Clip
Couleur Translucide
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Stockage et transport
Comprend Poignée, couvercle
Nbre de compartiments 1
Type de produit Glacière
Modèle TOPBOX
Dimensions (L x l x H) 290 x 195 x 98 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Longueur (métrique) extérieure 290 mm
Largeur (métrique) 195 mm
Largeur (métrique) extérieure 195 mm
Hauteur (métrique) 98 mm
Hauteur (métrique) extérieure 98 mm