Learn More
Topiramate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15395058 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15395058 5 g 5g
15385058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15395058 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456190050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 97240-79-4 | C12H21NO8S | 339.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97240-79-4
Formule moléculaire C12H21NO8S
Poids moléculaire (g/mol) 339.36
Clé InChI KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
Synonyme topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
CID PubChem 5284627
ChEBI CHEBI:63631
Nom IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tétraméthyl-5,5a,8a,8b-tétrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Topiramate
Point de fusion 125.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 339.36
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Topiramate