Learn More
Topiramate, TRC
Code produit 30010448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010448 50 mg 50mg
17981655 1 g 1g
17953775 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT54025050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97240-79-4
Formule moléculaire C12 H21 N O8 S
Poids moléculaire (g/mol) 339.36
Synonyme Topiramate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose sulfamate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax
Nom IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tétraméthyle-5,5a,8a,8b-tétrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b :5',3'-d]pyran-3a-yl]sulfamate de méthylle
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Topiramate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Poids de la formule 339.0988
Pourcentage de pureté >95%