Learn More
Topiroxostat, MedChemExpress
Description
Topiroxostat (FYX-051) is a potent and orally active xanthine oxidoreductase (XOR) inhibitor with an IC50 value of 5.3 nM and a Ki value of 5.7 nM. Topiroxostat exhibits weak CYP3A4-inhibitory activity (18.6%). Topiroxostat has the potential for hyperuricemia treatment.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Topiroxostat |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 577778-58-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H8N6 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonyme | FYX-051 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 23.5 mg/mL (94.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |