Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™, double promoteur, sans cellules compétentes
Code produit 15751927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
25 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15751927 10 réactions 1 pièce
11503837 25 réactions 25 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15751927 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 452640
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Includes
Vecteur pCRII-TOPO activé par topoisomérase I ; Tampon de PCR ; Solution saline ; dNTP ; Modèle de contrôle ; Amorces sens et antisens M13 ; Amorces pour PCR de contrôle ; Eau stérile
Includes the pCR™II-TOPO TA vector with dual T7 and SP6 promoters. By eliminating time-consuming and tedious restriction site cloning, TOPO cloning is the most reliable cloning method, featuring a 5-minute cloning reaction and 3-step protocol, and yielding up to 95% recombinants.
Il inclut le vecteur TA pCRII-TOPO avec promoteurs doubles T7 et SP6. En éliminant le clonage de site de restriction long et pénible, le clonage TOPO est la méthode de clonage la plus fiable, avec une réaction de clonage de 5 minutes et un protocole en 3 étapes, et produit jusqu’à 95 % de recombinants. Résistant à la kanamycine (KanR) et à la Zeocin™ (ZeoR)
Options de kit : Kits de promoteurs doubles de clonage TOPO TA
Les kits de promoteurs doubles de clonage TA TOPO peuvent être achetés avec une variété de cellules compétentes qui offre différents avantages en fonction de vos besoins :
  • Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Clonage haute efficacité : Cellules TOP10 Electrocomp™ (No de catalogue K4660-01, K4660-40)
  • Clonage général, résistance aux bactériophages T1 : Cellules DH5α-T1R (No de catalogue K4620-01, K4620-40)
  • Croissance rapide : E. Coli chimiquement compétent Mach1™ -T1R (No de catalogue K4610-20)
  • Besoins du répresseur/de l’induction : Cellules TOP10F (No de catalogue K4650-01, K4650-40)
  • Fournissez vos propres cellules (No de catalogue cat. 450640 et 452640)
  • Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
  • Promoteurs T7 et SP6 pour une transcription in vitro efficace
  • Des sites d’amorce M13 sens et antisens pour le séquençage
  • 16 sites de restriction pratiques, notamment EcoRI, flanquant votre insert pour une excision ou un sous-clonage ultérieur
  • Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans
  • Sélection facile de colonies bleues / blanches pour la sélection de recombinants
Clonage, clonage par PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR)
Méthode de clonage TOPO™-TA
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I
• tampon PCR
• Solution saline
•dNTP
• Modèle de contrôle
• Amorces sens et antisens M13
• Contrôle amorces pour PCR
• Eau stérile
Stocker entre -5 et -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage et transcription in vitro ultérieure
Comprend Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces sens et antisens M13 ; rmorces pour PCR de contrôle ; eau stérile
Gamme de produits TOPO
Type de produit Kit de clonage TA
Accélérateur T7, SP6
Quantité 10 réactions
Vecteur Vecteurs TOPO-TA
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.