Learn More
Invitrogen™ Kit de clonage PCR complet TOPO™ XL-2, sans cellules compétentes
Code produit 17186458
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 réactions
20 réactions
Conditionnement:
10 réactions
20 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
17186458 20 réactions 20 réactions
17176458 10 réactions 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17186458 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K804020
Le kit de clonage PCR complet fournit tous les éléments nécessaires au clonage efficace de produits PCR extra-longs.
  • Le kit complet de clonage par PCR TOPO™ XL-2 fournit tous les éléments nécessaires à un clonage efficace des produits de PCR extra-longs (jusqu’à 13 kb).
  • Le kit utilise le vecteur pCR™-XL-2-TOPO™ linéarisé et activé par la topoisomérase 1, qui est compatible avec le clonage de fragments de PCR à extrémité arrondie. L’amplification de longs fragments de PCR est activée par le Master Mix pour PCR Platinum™ SuperFi™ Green, inclus dans le kit.
  • L’activation par topoisomérase I du vecteur permet aux produits PCR d’être ligaturés en seulement 5 minutes sur votre paillasse, ce qui donne une efficacité de clonage élevée (jusqu’à 90 % de recombinants positifs avec des fragments de 10 kb).
  • Gène ccdB pour une sélection positive
  • Site EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision simple des inserts
  • Gènes de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine permettant de choisir la méthode de sélection d’E. coli
  • Site promoteur / amorce T7 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
  • Sites d’amorce T7, T3 et M13 sens et antisens pour le séquençage
  • Kits de clonage par PCR TOPO XL-2 contenant le vecteur pCR-XL-2-TOPO
  • Master Mix pour PCR Platine SuperFi Green : doté d’une ADN polymérase à activité correctrice (fidélité > 100X par rapport à Taq) à haute processivité et d’un gradient de densité pour générer des amplicons PCR longs et précis prêts pour chargement sur gel d’agarose pour l’extraction sur gel
  • Kit mixte d’extraction rapide sur gel et de purification PCR PureLink™ : conçu pour purifier les fragments d’ADN à partir de gels d’agarose ou de PCR sens à l’aide d’une cartouche de centrifugation à base de silice en un temps < 30 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures Non inclus
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR)
Méthode de clonage Zero Blunt TOPO
Contenu et stockage Boîte 1 : À conserver entre -5 et -30°C.
• Vecteur pCR XL-2-TOPO
• Solution saline
• Amorce T3
• Amorce T7
• Modèle de PCR de contrôle XL
• Amorces de PCR de contrôle XL
• Master Mix PCR Platinum SuperFi Green
• Séquence activatrice GC SuperFi
• Eau exempte de nucléase
Boîte 2 : Conserver à température ambiante.
• Tampon de solubilisation de gel (L3)
• Tampon de liaison (B2)
• Tampon de lavage (W1)
• Tampon d’élution (E1)
• Colonnes de centrifugation de nettoyage Purelink (dans les tubes de lavage)
• Tubes de récupération/élution Purelink
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits TOPO
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T3, T7
Quantité 20 reactions
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Vecteur pCR-XL-2-TOPO