Learn More
IKA™ Mini-agitateur magnétique Topolino Mobil™
Code produit 10014124 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10014124 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10014124 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003381300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    350.00€ / 1 pièces
    Économisez 149.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mini-agitateur magnétique mobile pour mélanger des quantités allant jusqu’à 250 ml pour le fonctionnement sur piles et secteur.
  • Moteur sans balais, durable
  • Réglage en continu de la plage de vitesses
  • Forte adhérence magnétique
  • Fonctionnement portatif avec une longue durée de fonctionnement (8 à 12 h)
  • Temps de charge court (2 à 3 h)
  • Piles rechargeables AA remplaçables en standard
  • Mode d’alimentation en option : a) Sans secteur avec piles standard, b) Avec adaptateur secteur fourni (sans piles), c) Fonctionnement secteur/batterie combiné (avec piles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 300 à 1 800 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 250 ml
Tension 100/240 V
Puissance 9 W
Diamètre (métrique) 140/40 mm
Diamètre (métrique) extérieur 80 mm
Hauteur (métrique) 37 mm
Largeur (métrique) 95 mm
Ampérage 1 000 mA
Fréquence 50/60 Hz
Réglage de puissance 8 à 12 h
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Modèle Topolino Mobil
Type du moteur Moteur sans balais, durable
Type de protection IP20
Type Mini-agitateur magnétique
Poids (métrique) 320 g