Learn More
3M™ Lunettes de sécurité CCS Tora™
Code produit 12612605 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
12612605 Antibuée, Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12612605 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000043086
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurer la protection contre les particules à grande vitesse et à faible énergie (F) dans des conditions de température extrêmes, -5° et +55 °C.
  • Objectif de classe optique 1 pour une clarté élevée et un temps d’utilisation prolongé
  • Pointes des branches spécialement conçues pour permettre l’ajout de certains bouchons d’oreille à cordon 3M E-A-R™ à attacher aux lunettes de sécurité pour une protection supplémentaire contre le bruit
  • Très légères (25 g) pour un maximum de confort
  • Structure enveloppante pour une excellente couverture et un bon champ de vision
  • Verres en polycarbonate robustes avec revêtement anti-rayures et anti-buée pour une vision améliorée et une durabilité accrue
  • Peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications industrielles, notamment la fabrication industrielle, la construction, l’ingénierie, l’assemblage général, le travail du bois et plus encore
  • Testé et homologué CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate
Protection UV Oui