Learn More
Papier carbone Toray, TGP-H-60, 19 x 19 cm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
Carton
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15402227 1 Ea. Carton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15402227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045356.KS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.28€
    138.65€ / 1 pièces
    Économisez 28.63€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme couche de diffusion de gaz dans le cadre des applications aux piles à combustible. Il peut être utilisé comme couche de support catalytique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Toray Carbon Paper
CAS 7782-42-5
Conditionnement Carton
Formule moléculaire C
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Quantité 1 Ea.
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594