Learn More
Toremifène, TRC
Code produit 30136525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136525 500 mg 500mg
30135606 1 g 1g
18063010 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT547513500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89778-26-7
Formule moléculaire C26 H28 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 405.96
Synonyme Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, Ethanamine, 2-[4-(4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- (9CI), 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Acapodene, Chlortamoxifen, Farestone, GTx 006, Toremifene, Z-Toremifene, 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine, (Z)-2-[4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine
Nom IUPAC 2-[4-[(Z)-4-chloro-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Toremifene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H28ClNO/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21/h3-16H,17-20H2,1-2H3/b26-25-
Poids de la formule 405.1859
Pourcentage de pureté >95%