Spécification
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (métrique) | 380 m |
| Largeur (métrique) | 428 mm |
| Matériau | Cellulose, polypropylène, polyester |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, ISO 14001 et EMAS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 380 m x 428 mm |
| Format | Rouler |
| À utiliser avec (équipement) | Support de revêtement de bac accessoire Tork, support au sol Tork, support au sol Tork Performance mobile blanc, support mural Tork |
| Afficher plus |