Learn More
Tork Rouleau de serviette en fibre Matic Virgin
Code produit 10287304 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 m x 210 mm
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10287304 150 m x 210 mm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287304 Fournisseur Tork Code fournisseur 290067
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Type de produit Petite serviette
Longueur (métrique) 150 m
Largeur (métrique) 210 mm
Matériau Fibre vierge
Certifications/Conformité ISO 14001 et EMAS
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 150 m x 210 mm
Format Rouler
À utiliser avec (équipement) Tork Unité encastrée pour accessoires H1/B1
Quantité d’emballage 6 rouleau
Épaisseur 2-ply