Learn More
Mecmesin™ Testeur de couple numérique Tornado™
Description
- Couple de glissement, pont
- Commandes intuitives claires
- Bandes de tolérance pour des mesures de couple acceptables
- Enregistre jusqu’à 500 relevés en mémoire
- Alimentation secteur
- Conception robuste, légère et résistante à l’eau
- Mesure : 0 À 6 N.m
- Poids : 3 kg
- Diamètre du récipient : 1 à 19 cm
- Résolution de l’écran : 0.0002N.m
Spécification
Spécification
| Type de produit | Testeur de couple |
| Description | Testeur de couple numérique Tornado 6 |
| À utiliser avec (application) | Relève deux pics de couple critiques associés aux bouchons inviolables |