Learn More
Acide sulfanilique, TRC
Code produit 17943375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943375 5 g 5g
17971555 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6890955G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-57-3
Formule moléculaire C6 H7 N O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 173.19
Synonyme 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzènesulfonique
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Poids de la formule 173.0147