Learn More
Torsemide-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Torsemide-d7 |
| CAS | 1189375-06-1 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C16 2H7 H13 N4 O3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Torsemide-d7 (iso-propyl-d7), Torasemide-d7, Torsemide-D7, Torsemide-d7, Torasemide-D7 (N-isopropyl-D7), 1-(Isopropyl-d7)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)/i1D3,2D3,11D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-yl)-3-[4-(3-méthylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 355.46 |
| Afficher plus |