Learn More
Torsemide, MedChemExpress
Code produit 16488186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488186 100 mg
16418438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0247
MedChemExpress Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.
Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Torsemide
CAS 56211-40-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H20N4O3S
Quantité 100 mg
Synonyme Torasemide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.05 mM)
SMILES O=S(C1=C(NC2=CC=CC(C)=C2)C=CN=C1)(NC(NC(C)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 348.42
Poids de la formule 348.42
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism