Learn More
(Tosyl-d7)uréthane, TRC
Code produit 30453747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453747 50 mg 50mg
30455648 25 mg 25mg
30452209 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30453747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT68690350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Tosyl-d7)urethane
Formule moléculaire C10 D7 H6 N O4 S
Quantité 50 mg
Synonyme Ethyl (p-Toluenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl (p-Tolylsulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(4-Methylbenzenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(Tosyl-d7)carbamate, Ethyl p-(Tosyl-d7)carbamate, N-(Tosyl-d7)urethane, [(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, (p-(Tosyl-d7)sulfonyl)carbamic Acid Ethyl Ester, N-[(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)OCC
Nom IUPAC N-[2,3,5,6-tétradéutério-4-(tridéutériométhyl)phényl]sulfonylcarbamate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 250.323
Poids de la formule 250.1