Learn More
(Tosyl-d7)uréthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Tosyl-d7)urethane |
| Formule moléculaire | C10 D7 H6 N O4 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Ethyl (p-Toluenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl (p-Tolylsulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(4-Methylbenzenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(Tosyl-d7)carbamate, Ethyl p-(Tosyl-d7)carbamate, N-(Tosyl-d7)urethane, [(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, (p-(Tosyl-d7)sulfonyl)carbamic Acid Ethyl Ester, N-[(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | N-[2,3,5,6-tétradéutério-4-(tridéutériométhyl)phényl]sulfonylcarbamate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.323 |
| Poids de la formule | 250.1 |