Learn More
Isocyanure de tosylméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10093253 100 g Flacon en verre 100g
10447582 5 g Flacon en verre 5g
10205860 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10093253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182451000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36635-61-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00000005
Clé InChI CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
CID PubChem 161915
Nom IUPAC 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tosylmethyl isocyanide
Point de fusion 111.0°C to 113.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SO2CH2NC
Quantité 100 g
Fieser 04,514; 05,684; 06,600; 07,377; 08,493; 10,409; 11,539; 12,511; 13,313; 17,20
Merck Index 15, 9715
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tosylmethyl isocyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .