Learn More
Isocyanure de tosylméthyle, TRC
Code produit 30453016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453016 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT6675005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tosylmethyl Isocyanide
CAS 36635-61-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Quantité 5 g
Synonyme 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Nom IUPAC 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Poids de la formule 195.0354