Learn More
Isocyanure de tosylméthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tosylmethyl Isocyanide |
| CAS | 36635-61-7 |
| Formule moléculaire | C9H9NO2S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-] |
| Nom IUPAC | 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.24 |
| Poids de la formule | 195.0354 |