Learn More
Unity Lab Services™ Programme d’entretien Total Care pour les armoires de sécurité biologique Thermo Scientific
Code produit 17230434
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire de biosécurité (1,8 m)
Poste de biosécurité (0,9 à 1,5 m)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17230434 Poste de biosécurité (0,9 à 1,5 m) 1 pièce
17240434 Armoire de biosécurité (1,8 m) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17230434 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur TLCBSC1
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le programme d’entretien Total Care offre une assistance après la garantie d’usine. Comprend 2 jours de temps de réponse (dans les limites de l’emplacement et des critères spécifiés), une couverture complète des pièces et de la main-d’œuvre et une visite
  • Service complet et continu de maintenance après la garantie d’usine avec un temps de réponse plus rapide et une maintenance proactive grâce à une visite de maintenance préventive annuelle (ou à un événement)
  • 2 jours ouvrables de temps de réponse (peut varier en fonction de l’emplacement) pour la maintenance corrective
  • Comprend la main-d’œuvre, les déplacements et les pièces de rechange certifiées par l’usine nécessaires à la maintenance corrective.
  • Une visite de maintenance préventive planifiée, y compris un kit de maintenance préventive (le cas échéant)
  • Accès illimité prioritaire aux experts du support technique formés par les OEM qui peuvent diagnostiquer, étudier et résoudre à distance les problèmes ou planifier des visites sur site à l’aide des derniers outils de support numérique à distance
  • Accès à la base de connaissances en ligne
  • Garantie de réparation de maintenance corrective pendant la durée de la garantie du produit ou 1 an, selon la période la plus longue, comme défini par les conditions générales du contrat
  • Mises à jour du logiciel / micrologiciel de l’instrument comprises le cas échéant pour prendre en charge une visite de maintenance préventive ou de maintenance corrective
  • Les mises à niveau vers les nouvelles versions du logiciel ne sont pas incluses
  • 10 % de réduction sur les services supplémentaires, y compris les visites de maintenance préventive supplémentaires, les services d’étalonnage et de qualification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Poste de biosécurité (0,9 à 1,5 m)
À utiliser avec (application) Assistance après la garantie d’usine
Comprend 2 jours de temps de réponse (dans les limites de l’emplacement et des critères spécifiés), couverture complète des pièces et de la main d’œuvre et une visite de maintenance préventive
Type de produit Programme d’entretien Total Care
Services non inclus Mises à niveau vers de nouvelles versions de logiciels
Temps de réponse de garantie 2 jours (dans les limites de l’emplacement et des critères spécifiés)
Services inclus Couverture complète des pièces et de la main-d’œuvre et une visite de maintenance préventive