Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test du chlore total
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Chaque |
| Plage | 0 à 2,5 mg/L |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Kit de test du chlore total |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1 SET CHLORINE TEST KIT FREE
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, sodium hydroxide, potassium iodide