Learn More
Alla France™ Thermomètres de précision
Description
- Sans mercure : liquide de remplissage rouge
- Avec anneau triangulaire
- La chambre d’expansion supporte des températures supérieures à celles du thermomètre
- La graduation est imprimée et fusionnée dans le verre grâce à un procédé spécial
- La graduation résiste à tous les produits chimiques, sauf à l’acide fluorhydrique et à la soude chaude (dans une moindre mesure), car ces 2 produits attaquent le verre
- Même si vous pouvez sentir un relief lorsque vous touchez la graduation, le thermomètre n’est pas gravé
- Disponible pour une immersion partielle ou totale
- Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
- Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de 6 pièces.
- Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Liquide rouge |
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide rouge |
| Type de produit | Thermomètre à alcool |
| Température max. (métrique) | 60°C |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +60°C |
| Afficher plus |
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?