Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
Spécification
| Analytes | Oxydation de l’acide chromosulfurique |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres PhotoLabtrade; S6, PhotoLabtrade; S12, PhotoLabtrade; Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 48 |
| Plage | 10 à 150 mg/L |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire d’O2 pour la demande chimique en oxygène DCO CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop