Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables à résistance chimique TouchNTuff™ 92-600
GREENER_CHOICE
Code produit 11786584 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Standard
Moyen
Grande
XL
2X-Large
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11786584 XL 100 pièces
16615135 X-Small 100 pièces
11706714 Standard 100 pièces
11716584 Moyen 100 pièces
11726584 Grande 100 pièces
32078683 2X-Large 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11786584 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92600100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants jetables en nitrile souple offrent des niveaux élevés de confort et de résistance aux éclaboussures avec les produits chimiques dangereux.
Les gants jetables en nitrile souple offrent des niveaux élevés de confort et de résistance aux éclaboussures avec les produits chimiques dangereux.
  • Fabriqués 100 % en nitrile
  • Résistants aux perforations, aux entailles, aux coupures et à l’abrasion
  • Fins et confortables
  • Manchettes à bord roulé, pour un enfilage et un retrait faciles
  • Résistance aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Non
Applications Industriel
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Ourlé
Doublure Non revêtus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modèle 92 600 XL585837
Séries TouchNTuff™ 92-600
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm