Learn More
Ansell Gants en latex TouchNTuff™ 69-318
Code produit 15393567 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15393567 Standard 100 pièces
15383567 XS 100 pièces
15308516 Moyen 100 pièces
15303577 Grande 100 pièces
15313577 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit 15393567 Fournisseur Ansell Code fournisseur 69318070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.40€
    13.09€ / 100 pièces
    Économisez 7.31€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Gants en latex léger dotés de doigts texturés et d’une sensibilité tactile pour une manipulation aisée des petits objets et des instruments délicats.
  • Matériau latex souple et élastique offrant un confort exceptionnel
  • Conception fine et légère pour une sensibilité tactile améliorée
  • Les bouts des doigts texturés facilitent la manipulation des petits objets et outils
  • Normes FDA pour l’utilisation dans la transformation des aliments
  • Ambidextres, usage unique
  • Idéaux pour de nombreuses applications, comme :
    • Analyses de laboratoire ou travaux techniques
    • Manipulation de pièces complexes
    • Transformation et manipulation des aliments
    • Contrôle qualité
    • Assemblage de composants électroniques
    • Entretien et nettoyage légers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008
Certifications / conformité (Europe) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel
AQL 1,5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables en latex
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
FDA 510 (k) Non
Grip Design Texturés
Modèle 69-318 S 516700
Séries TouchNTuff™ 69-318
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,1 cm