Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec / bloc chauffant à écran tactile, configuration à 1 bloc, 200/240 V, prises CN, EU et UK
Code produit 15312195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 bloc
2 blocs
4 blocs
Type de prise:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de prise Conditionnement
15312195 4 blocs CN, EU, UK 1 pièce
15392185 1 bloc CN, EU, UK 1 pièce
15302195 2 blocs CN, EU, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15312195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    861.22€ / 1 pièces
    Économisez 178.78€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez une uniformité et une stabilité précises de la température grâce à notre bain sec à écran tactile facile à utiliser.
Conçu pour atteindre une stabilité et une uniformité précises de la température avec un contrôleur d’écran tactile facile à utiliser. Avec des modèles à 1, 2 et 4 blocs, une large gamme de blocs chauffants et une large gamme de températures ambiantes de +5°C à 130°C, vous êtes sûr de trouver le bain à sec répondant aux exigences de votre application. Le bain à sec à écran tactile Thermo Scientific™ comprend des fonctionnalités avancées telles qu’un minuteur, une programmabilité permettant d’enregistrer jusqu’à 10 programmes avec 5 étapes par programme et un capteur de température externe en option pour contrôler le réglage de la chaleur avec une lecture d’échantillon en temps réel.
  • Sonde de température interne avancée pour un contrôle et une précision excellents de la température
  • Réglage des écarts de température
  • Contrôle précis de la température avec le circuit PID
  • Étalonnage automatique de la température qui permet de compenser la température à la valeur voulue
  • Minuteur qui permet à l’utilisateur de surveiller avec précision la durée de chauffage
  • Protection par mot de passe
  • Blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables qui offrent une grande polyvalence et permettent un nettoyage et une désinfection faciles
  • Gamme de configuration pour 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour accueillir une variété de récipients et d’applications
  • Corps en acier recouvert de poudre pour une durée de vie prolongée
  • Lorsque la sonde de température externe est connectée, la sonde de température interne se déconnecte automatiquement, permettant au contrôle et à l’affichage de la température de se fier à la sonde de température externe.
  • L’écran tactile facile à utiliser affiche l’heure et la température.
  • 10 programmes de réglage utilisateur ; Chacun prend en charge jusqu’à 5 étapes séquentielles de différentes températures et durées
  • Dispositif de protection intégré contre la surchauffe pour plus de sécurité
Applications :
  • Préparation d’échantillons
  • Préservation des enzymes
  • Réactions enzyme-substrat
  • Amplification de l’ADN
  • Dégénérescence du gel d’électrophorèse
  • Coagulation du sérum
Accessoire requis :
  • L’unité doit être commandée avec un bloc, au minimum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID numérique
Capacité 4 blocs
Éclairage DEL
Matériau Acier thermolaqué
Type de prise CN, EU, UK
Humidité relative < 80%
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C à 130°C (température ambiante à 25°C)
Type Bain/bloc sec
Fusible 250 V, 3.15 A
Montée en température ≤ 25 min, 30°C à 130°C
Comprend Bain sec, connecteurs CN, EU et UK, palonnier
Nbre de blocs 4 (à commander séparément)
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 1°C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 535 × 200 × 100 mm (21.1 × 7.9 × 3.9″)
Longueur (impériale) 21.1 in.
Longueur (métrique) 535 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3.9″
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 11.24 lb
Poids (métrique) 5.1 kg
Tension 200/240 V
Fréquence 50/60
Afficher plus Afficher moins
Garantie : Garantie Thermo Fisher Scientific standard et limitée de 2 ans. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte local. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.