Learn More
Bellingham and Stanley™ Réfractomètre à écran tactile
Code produit 15807205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Résolution : 0,01 Brix
Résolution : 0,01/0,001 Brix
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15807205 Résolution : 0,01/0,001 Brix 1 pièce
16614912 Résolution : 0,01 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15807205 Fournisseur Bellingham and Stanley™ Code fournisseur 1940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10765.00€
    9950.00€ / 1 pièces
    Économisez 815.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réfractomètre à température contrôlée Peltier avec affichage tactile de la résolution
Le réfractomètre à écran tactile avec contrôle de température Peltier intègre le dernier écran intégral de 7 in écran tactile couleur intégrale, affichage haute définition et connectivité USB/LAN. Le réfractomètre est fourni avec deux étiquettes RFID, un manuel d’instructions et un certificat de conformité. Parfait pour la mesure et le contrôle dans des applications alimentaires, de boissons, chimiques et industrielles exigeantes.
  • Balances
    • RI 1,32 – 1,58
    • Brix 0 – 100
  • Résolution :
    • RI 0,00001 (RFM330-T) / 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre numérique
Scale Range 0 à 100 Brix
Description Résolution : 0,01/0,001 Brix
Modèle RFM340-T
Précision ±0,01 à 0,03 Brix
Comprend Réfractomètre, étiquettes RFID (2), manuel d’instructions et certificat de conformité