Learn More
Bellingham and Stanley™ Touch Screen Refractometer
Code produit 16614912
Change view
Click to view available options
Description:
Résolution : 0,01 Brix
Résolution : 0,01/0,001 Brix
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
16614912 Résolution : 0,01 Brix 1 pièce
15807205 Résolution : 0,01/0,001 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16614912 Fournisseur Bellingham and Stanley™ Code fournisseur 1930
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Peltier temperature controlled refractometer with resolution touch display
Touch Screen Refractometer with Peltier temperature control features the latest integral 7 in. full color touchscreen, high definition display, and USB/LAN connectivity. The refractometer is supplied with two RFID tags, instruction manual, and certificate of conformity. Perfect for measurement and control in demanding food, beverage, chemical and industrial applications.
  • Balances
    • RI 1,32 – 1,58
    • Brix 0 – 100
  • Résolution :
    • RI 0,00001 (RFM330-T) / 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre numérique
Scale Range 0 à 100 Brix
Description Résolution : 0,01 Brix
Modèle RFM330-T
Précision ± 0,1 Brix
Comprend Réfractomètre, étiquettes RFID (2), manuel d’instructions et certificat de conformité