Learn More
Diversey™ Distributeur sans contact
Code produit 17613105
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ClearKlens IPA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17613105 ClearKlens IPA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17613105 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 4400420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.00€
    525.88€ / 1 pièces
    Économisez 60.12€
    10% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Distributeur sans contact à utiliser avec ClearKlens IPA.
  • Une technologie de pompe dont la fiabilité a été démontrée en utilisation continue
  • Sélection des matériaux en fonction de critères d’hygiène
  • Le fonctionnement sans contact optimise l’hygiène des mains
  • Dépose simplifiée de la pompe par l’avant
  • Indicateur du niveau de batterie
  • Adapté aux flacons stériles ClearKlens™ IPA
  • Protection verrouillable disponible en accessoire
Corps
  • Norme d’hygiène élevée grâce à des surfaces en aluminium anodisé
  • Fabrication résistante aux contraintes, optimisée pour une utilisation intensive
  • Zone frontale interchangeable pour l’étiquetage individuel des produits
Pompe et dosage
  • Pompe IMP Touchless en acier inoxydable, tube d’aspiration coudé en acier inoxydable, autoclavable
  • Quantité de dosage : environ 1,5 ml/jet, pouvant être réduit à environ 0,5 ml/jet
Remplissage : Conçu pour être utilisé avec ClearKlens IPA (70 % IPA, 30 % WFI)
Spécification
Type de produit Distributeur sans contact
À utiliser avec (équipement) ClearKlens IPA