Learn More
Ansell TouchNTuff™ Gants en nitrile jetables 93-163, poignet extra long
Code produit 17989221 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17989221 Moyen 50 pièces
17979221 Standard 50 pièces
17929241 Grande 50 pièces
17949241 XL 50 pièces
17999221 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17989221 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93163080
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La manchette extra longue permet d'éviter la contamination croisée et protège l'avant-bras. Le matériau en nitrile souple et résistant assure une large protection contre les projections de produits chimiques.
  • Gant ambidextre présentant une bonne résistance à la perforation
  • La formulation en nitrile du gant contribue à réduire la fatigue des mains.
  • Souplesse et confort permettant une excellente dextérité
  • Finition collée, bord roulé pour un enfilage facile et une meilleure résistance aux déchirures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) ASTM D412, ASTM D6319, ASTM D6124, Catégorie III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Chlorinated Non
Applications Industriel, Laboratoire
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 6,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions Moyen
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Doublure Non revêtus
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 355 mm