Learn More
Ansell™ Gants en nitrile TouchNTuff™ 93-250
Code produit 15589461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15589461 7,5, 8 100 pièces
15569461 5.5, 6 100 pièces
15579461 6.5, 7 100 pièces
15599461 8.5, 9 100 pièces
15509471 9.5, 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15589461 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 93250080
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile TouchNTuff™ 93-250 avec technologie Ansell GRIP™ offrent une sensibilité et une résistance aux éclaboussures hautement appréciées. Ils réduisent également la fatigue des mains, car moins d’efforts sont nécessaires. Quel que soit l’environnement, une diminution de l’effort et une amélioration du contrôle permettent une plus grande productivité dans des conditions sèches, humides et huileuses.
  • Minimisent la force nécessaire pour saisir les objets secs, humides ou huileux, réduisant ainsi la fatigue des mains et des bras tout en améliorant la dextérité, la sécurité et la productivité
  • La formulation exclusive en nitrile garantit le confort en cas d’utilisation prolongée
  • Offrent une forte résistance à la traction élevée et une résistance aux perforations 3 fois supérieure à celle des gants jetables en latex ou en PVC
  • Résistent à une variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d’autres gants jetables en nitrile
  • Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui protège l’utilisateur des risques d’allergies cutanées de type I
  • Aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers la surface de contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Gris
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0079 in
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0075 in
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7,5, 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14mm
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 93-250_7.5-8
Résistance à la traction 14 MPa