Learn More
Ansell™ Gants en nitrile TouchNTuff™ 93-250
Descripción
- Minimisent la force nécessaire pour saisir les objets secs, humides ou huileux, réduisant ainsi la fatigue des mains et des bras tout en améliorant la dextérité, la sécurité et la productivité
- La formulation exclusive en nitrile garantit le confort en cas d’utilisation prolongée
- Offrent une forte résistance à la traction élevée et une résistance aux perforations 3 fois supérieure à celle des gants jetables en latex ou en PVC
- Résistent à une variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d’autres gants jetables en nitrile
- Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui protège l’utilisateur des risques d’allergies cutanées de type I
- Aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers la surface de contact
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 0,0079 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?