Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
BIOPHARMA
Código de producto. 15254698 Tienda Ansell Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
10
6,5
7,5
8,5
9,5
Grande
Moyen
Standard
XL
missing translation for 'unitSize':
100 PCS
100 pièces
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions missing translation for 'unitSize'
15254698 Moyen 1000 pièces
15271578 6,5 100 PCS
15294698 10 1000 pièces
15281578 7,5 100 PCS
15284698 XL 1000 pièces
15291578 8,5 100 PCS
15201588 9,5 100 pièces
15274698 Grande 1000 pièces
15366195 Standard 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Código de producto. 15254698 missing translation for 'mfr' Ansell™ missing translation for 'supplierNo' 93300080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20€
    436.92€ / 1000 pièces
    Économisez 236.28€
    35% de réduction
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation lors de la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi lors des tests en laboratoi
  • Offre la protection la plus élevée pour une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique
  • Offre au porteur un niveau élevé de confort et une protection accrue dans l’avant-bras (manchette plus longue)
  • Fabriqués en nitrile, offrant trois fois la résistance aux perforations des gants en latex standard
  • Fabriqués sans protéines de latex de caoutchouc naturel, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (type l)
  • Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 5 ou supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, type II
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Matériau de la manchette Nitrile
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,12mm
Type de doigt Bouts des doigts texturés
À utiliser avec (application) Pour le mélange de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins et les solutions injectables, etc.
Quantité 240 paires
Résistant à Haute résistance aux éclaboussures et aux perforations
Séries 93-300
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.