Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
BIOPHARMA
Code produit 15274698 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
6,5
7,5
8,5
9,5
Grande
Moyen
Standard
XL
Conditionnement:
100 PCS
100 pièces
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15274698 Grande 1000 pièces
15271578 6,5 100 PCS
15294698 10 1000 pièces
15281578 7,5 100 PCS
15254698 Moyen 1000 pièces
15284698 XL 1000 pièces
15291578 8,5 100 PCS
15201588 9,5 100 pièces
15366195 Standard 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15274698 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 93300090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20€
    436.92€ / 1000 pièces
    Économisez 236.28€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation lors de la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi lors des tests en laboratoi
  • Offre la protection la plus élevée pour une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique
  • Offre au porteur un niveau élevé de confort et une protection accrue dans l’avant-bras (manchette plus longue)
  • Fabriqués en nitrile, offrant trois fois la résistance aux perforations des gants en latex standard
  • Fabriqués sans protéines de latex de caoutchouc naturel, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (type l)
  • Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 5 ou supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, type II
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Matériau de la manchette Nitrile
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,12mm
Type de doigt Bouts des doigts texturés
À utiliser avec (application) Pour le mélange de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins et les solutions injectables, etc.
Quantité 240 paires
Résistant à Haute résistance aux éclaboussures et aux perforations
Séries 93-300