Learn More
Ansell GANTS jetables résistants aux produits chimiques TOUCHNTUFF™ 93-800
Code produit 31810770 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31810770 10 30 pièces
31810767 7 30 pièces
31810768 8 30 pièces
31810769 9 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31810770 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93800100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un gant jetable conçu pour offrir une protection à court terme contre les solvants courants comme l’acétone.
Principales caractéristiques et avantages
  • Protection chimique renforcée : Résistante à l’acétone pendant au moins 15 minutes
  • Normes élevées : EN ISO 374-1 Type A certifié pour haute défense
  • Conception innovante multi-couches : Microchem technologie de barrière chimique pour une protection supérieure
Instructions
  • TouchNTuff 93-800 : Gants jetables offrant une résistance à court terme aux solvants tels que l’acétone.
  • Protection améliorée contre les éclaboussures chimiques : Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type A, affirmant une protection contre 8 produits chimiques (JKLOAPST)
  • Conception innovante multi-couches (avec NRL sans contact direct avec la peau) : MICROCHEM™ technologie de barrière chimique pour résister aux produits chimiques les plus agressifs et éliminer le besoin de plusieurs gants
  • Propriétés mécaniques améliorées : certifié EN388 2110A, répondant à l’abrasion de niveau 2, à la déchirure et à la coupe de la lame niveau 1, ainsi que la résistance à la coupure de niveau A ISO
  • Couleur haute visibilité : Orange vif améliore la visibilité et la détection des objets étrangers (FOD)
  • Meilleure coupe, sensation et flexibilité : formulation et design flexibles comparées aux gants réutilisables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A
Chlorinated Non
Applications Laboratoire
Couleur Orange
Finger Thickness (English) 22,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.58 mm
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 17,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.45 mm
Type de produit Gants de protection chimique et liquide
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 17,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.45 mm
Norme EN388 2110A
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOAPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Étendu, perlé
Grip Design Rugueux
Doublure Non revêtus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Longueur (impériale) 11,2 in
Longueur (métrique) 285 mm