Learn More
Ansell™ Gants bleus jetables en nitrile TouchNTuff™
Code produit 11766803 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11766803 7 100 pièces
11726843 10 100 pièces
11776803 8 100 pièces
11786803 9 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11766803 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 92670070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le composé nitrile innovant offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité exceptionnels. Les gants en nitrile bleus jetables Ansell TouchNTuff™ sont plus légers et plus frais, mais plus sûrs et plus durables.
  • Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
  • 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Manchette à bord roulé
  • Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420, EN 374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrêté 09/11/04, règlement européen 1935/2004, réglementation allemande sur les denrées alimentaires.
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0051 in
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,0051 in
Épaisseur (métrique) 0,11mm
Type de manchette de gant Roulé
Modèle 92-670_7
Séries 92-670
Longueur (métrique) 240 mm