Learn More
Ansell™ Gants verts jetables à manchette étendue en nitrile TouchNTuff™
Code produit 11746733 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11746733 6,5, 7 100 pièces
11756733 7,5, 8 -
12465110 8,5, 9 100 pièces
11776733 9,5, 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11746733 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 92605070
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et trois fois celle de gants en néoprène similaires. Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que t
  • Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergies de type I pour le porteur.
  • Enfilage simple et forte adhérence sur matériaux humides ou secs avec une formulation unique basée sur une technologie de nitrile fin
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification EPI catégorie III
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants Touch N Tuff
Dimensions 6,5, 7
Stérilité Non stérile
Modèle Manchette à bord roulé
Épaisseur (métrique) 0,12mm
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 100/paquet
Longueur (métrique) 300 mm