Learn More
Ansell™ Gants verts jetables à manchette étendue en nitrile TouchNTuff™
Code produit 11776733 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11776733 9,5, 10 100 pièces
11746733 6,5, 7 100 pièces
11756733 7,5, 8 -
12465110 8,5, 9 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11776733 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 92605100
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et trois fois celle de gants en néoprène similaires. Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que t
  • Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergies de type I pour le porteur.
  • Enfilage simple et forte adhérence sur matériaux humides ou secs avec une formulation unique basée sur une technologie de nitrile fin
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Catégorie III, EN374, EN 420, EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, réglementation européenne 1935/2004, réglementation allemande sur les denrées alimentaires
Classification EPI catégorie III
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Coating Material Polymère
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0063 in
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.12 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 9,5, 10
Stérilité Non stérile
Modèle À bord roulé
Épaisseur (impériale) 0,0063 in
Épaisseur (métrique) 0,12 mm (paume), 0,20 mm (doigt)
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Applications idéales : manipulation de produits chimiques, fabrication de verre, manipulation de pièces complexes, assemblage léger de pièces huilées, ateliers de peinture et de peinture au pistolet, industrie graphique, électronique, manipulation de cytostatiques, analyse en laboratoire, petites tâches d’assemblage, produits pharmaceutiques
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Quantité 100/boîte
Résistant à Résistance aux éclaboussures de produits chimiques dangereux, à la perforation, aux produits jetables en latex ou PVC
Séries 92-605
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.