Learn More
Ansell Gants bleus, en nitrile, non poudrés, jetables TouchNTuff™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
- 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
- Finition texturée sur les doigts
- Préhension améliorée
- Manchette à bord roulé
- Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Catégorie III, EN374 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 0,0055 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Oui |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?