Learn More
Ansell Gants bleus, en nitrile, non poudrés, jetables TouchNTuff™
Code produit 11843540 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
Grande
Moyen
Standard
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11843540 Moyen 100 pièces
11853540 Grande 100 pièces
11833540 Standard 100 pièces
11863540 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11843540 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92665080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    19.09€ / 100 pièces
    Économisez 13.51€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués à partir d’un composé nitrile innovant qui offre des propriétés chimiques et mécaniques exceptionnelles, un confort et une dextérité.Trois fois la résistance à la perforation du latex ou du PVC jetable. Plus léger et plus frais, mais
  • Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
  • 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Manchette à bord roulé
  • Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie III, EN374
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0055 in
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,0043 in
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
À utiliser avec (application) Applications idéales : industrie chimique, électronique, services d’urgence, analyse en laboratoire, manipulation de pièces complexes
Quantité 100/paquet
Séries 92-665
Longueur (métrique) 300 mm