Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Code produit 10545603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
Quantité:
1/Pk.
10/boîte
25/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
10545603 10 μl 10/boîte 6 pièces
12937556 50 μl 1/Pk. 1 pièce
10654643 10 μl 25/boîte 25 pièces
12706897 10 μl 10/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10545603 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 002827
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Injections précises et reproductibles. Aiguille double jauge à pointe conique. Disponible avec ou sans piston étanche aux gaz.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 23 et 26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,11 mm
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63/0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue étanche aux gaz pour échantillonneur automatique GC
Modèle 10F-AG-GT-0.63/0.47C
Quantité 10/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
Type de connexion Fixe