Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
| Calibre d’aiguille | 23 à 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63/0,47 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
| Quantité | 25/boîte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Afficher plus |