Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Code produit 12937556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
Quantité:
1/Pk.
10/boîte
25/boîte
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
12937556 50 μl 1/Pk. 1 pièce
10654643 10 μl 25/boîte 25 pièces
10545603 10 μl 10/boîte 6 pièces
12706897 10 μl 10/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12937556 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 004668
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Injections précises et reproductibles. Aiguille double jauge à pointe conique. Disponible avec ou sans piston étanche aux gaz.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 23 à 26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,11 mm
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63/0,47 mm
Type de produit Seringue étanche aux gaz pour échantillonneur automatique GC
Modèle 50F-HP-GT-0.63/47
Quantité 1/Pk.
Volume (métrique) 50 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de connexion Fixe