Learn More
Ansell Gants verts, en nitrile, poudrés, jetables TouchNTuff™
Code produit 11702234 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11702234 Moyen 100 pièces
11716843 Grande 100 pièces
11706843 Standard 100 pièces
11706584 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11702234 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92500080
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que tous les autres gants jetables en nitrile. Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et tr
  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie de type I pour l’utilisateur.
  • Les études sur l’irritation cutanée et les tests Insult Patch primaires n’ont mis en évidence aucun risque d’irritation ou de dermatite de contact allergique.
  • La formulation unique de cette technologie en nitrile à paroi mince permet un enfilage facile et offre une forte préhension dans des conditions humides ou sèches.
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
  • Résistance aux perforations trois fois supérieure à celle des gants en latex naturel et en vinyle
  • Exceptionnellement doux au toucher
  • Manchette à bord roulé de 0,12 mm d’épaisseur au niveau de la paume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie III, EN374, TouchNTuff™ est soumis à un test d’antistaticité (EN 1149-1 et 1149-3) et satisfait aux exigences définies dans les normes EN 1149-5, EN 420 EN374/1, 2, 3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Areete 09/11/04, réglementation
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0055 in
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.11 mm
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Poudré Poudré
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,0055 in
Épaisseur (métrique) Doigt : 0,14 mm ; Paume : 0,12 mm
À utiliser avec (application) Applications idéales : manipulation de produits chimiques, petites tâches d’assemblage, produits pharmaceutiques, entretien léger, analyse en laboratoire, ateliers de peinture et de peinture au pistolet, résistance aux acides, processus de filtration
Quantité 100/paquet
Séries 92-500
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 240 mm