Learn More
Ansell Gants verts, en nitrile, poudrés, jetables TouchNTuff™
Code produit 11706584 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11706584 XL 100 pièces
11716843 Grande 100 pièces
11702234 Moyen 100 pièces
11706843 Standard 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11706584 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92500100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que tous les autres gants jetables en nitrile. Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et tr
  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie de type I pour l’utilisateur.
  • Les études sur l’irritation cutanée et les tests Insult Patch primaires n’ont mis en évidence aucun risque d’irritation ou de dermatite de contact allergique.
  • La formulation unique de cette technologie en nitrile à paroi mince permet un enfilage facile et offre une forte préhension dans des conditions humides ou sèches.
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
  • Résistance aux perforations trois fois supérieure à celle des gants en latex naturel et en vinyle
  • Exceptionnellement doux au toucher
  • Manchette à bord roulé de 0,12 mm d’épaisseur au niveau de la paume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Émeraude
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Poudré
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 100/paquet
Séries 92-500
Longueur (métrique) 240 mm